Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches HyperSep™ Florisil
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Isolez les composés polaires des matrices apolaires avec ces cartouches SPE Florisil, particulièrement bien adaptées à l’extraction des pesticides chlorés
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les cartouches Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil sont idéales pour l’isolation des composés polaires de matrices apolaires. Exemples d’applications :
- Extraction de pesticides à l’aide des méthodes officielles
- Extraction des diphényles polychlorés (PCB) présents dans les huiles de transformateurs
- Alcool, aldéhydes, amines et médicaments
Extrêmement polaires par nature, les cartouches SPE HyperSep Florisil sont particulièrement bien adaptées à l’extraction des pesticides chlorés. Gel de silice chargé d’oxyde de magnésium offrant des cadences rapides pour de grands volumes d’échantillons.
Cartouches et plaques pour SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de compositions chimiques et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement les opérations de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque à 96 puits fournissant une analyse rapide sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en boîtes de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 15 ml |
| Description | Poids de lit de 2 g ; volume de colonne de 15 ml |
| Poids du lit | 2 000 mg |
| À utiliser avec (application) | Isolement des composés polaires à partir de matrices apolaires |
| À utiliser avec (équipement) | Système Thermo Scientific HyperSep-96 |
| Granulométrie | 40 à 60 μm |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | HyperSep Florisil |
| Type | Cartouche d’extraction en phase solide |
| Volume (métrique) | 15 ml |
| Afficher plus |