Learn More
Thermo Scientific™ Sachets Mylar™ de SPE dispersive HyperSep™ (QuEChERS)
Code produit. 13426936 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
4000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 2000 mg de chlorure de sodium, 1500 mg de citrate de sodium dibasique sesquihydrate
Poche Mylar Slim Line : 500 mg CEC18, POCHE SLIM LINE avec tubes à centrifuger de 50 ml
Sachet Mylar 4 000 mg de sulfate de magnésium et 1 000 mg de NaCl, boîte de 50
Sachet Mylar 6 000 g de sulfate de magnésium, 1 500 mg d’acétate de sodium (anhydre), boîte de 50
Sachet Mylar Slim Line : 5000 mg de sulfate de sodium
Sachet Mylar, 1 500 mg de chlorure de sodium, 6 000 mg de sulfate de magnésium, boîte de 50
Sachet Mylar, 4 000 mg de sulfate de magnésium, 1 g de chlorure de sodium, 500 mg de citrate de sodium dibasique sesquihydraté, 1 000 mg de citrate de sodium tribasique, boîte de 50
Sachet Mylar : 1200 mg de chlorure de sodium
Sachet Mylar : 4000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1000 mg de chlorure de sodium, 1500 mg de citrate de sodium dibasique dihydrate
Sachet Mylar : 4000 mg de sulfate de sodium, 500 mg de sulfate de magnésium anhydre
Sachet Mylar : 6000 mg de sulfate de magnésium anhydre, 1500 mg de chlorure de sodium, 1500 mg de citrate de sodium dihydrate, 750 mg de citrate disodique sesquihydrate
Tubes à centrifuger vides de 50 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 13426936
Marque: Thermo Scientific™ 60105346
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces sachets Mylar de SPE dispersive préparés à l’avance pour les extractions QuEChERS.
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce aux sachets Mylar de SPE dispersive Thermo Scientific™ HyperSep™. Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.
Les sachets Mylar de SPE dispersive HyperSep pratiques contiennent chacun 50 sachets de sorbant préparé à l’avance. Les bouchons à joint ne sont pas fournis.
Les produits d’extraction SPE dispersive HyperSep utilisent du sulfate de magnésium pour faciliter l’extraction, ainsi que du chlorure de sodium, du citrate de sodium ou de l’acétate de sodium anhydre pour les composés sensibles aux bases (par exemple, folpet ou captan).
Tous les produits de SPE dispersive HyperSep sont pré-préparés et optimisés pour cette méthode, afin de vous offrir les avantages suivants :
  • Gain de temps précieux
  • Optimisation des résultats d’analyses, en raison de la cohérence des produits et d’un contrôle qualité rigoureux
  • Obtention d’extraits plus purs et d’un nombre de pics plus faible grâce à l’utilisation de produits préparés à l’avance et de la meilleure qualité
Technique QuEChERS
Mise au point par l’Eastern Regional Research Center USDA en 2003, la technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) s’impose de plus en plus comme la méthode de choix pour l’extraction et le nettoyage de résidus de pesticides.
La méthode QuEChERS est un procédé en deux étapes : une extraction suivie d’une purification. Quatre variantes sont disponibles pour la méthode QuEChERS actuellement en cours d’utilisation :
  • La méthode QuEChERS d’origine utilise du chlorure de sodium afin d’améliorer l’extraction.
  • La méthode AOAC dispersive 2007,01 utilise de l’acétate de sodium comme tampon, remplaçant ainsi le chlorure de sodium
  • La variante à double phase a recours aux techniques PSA et GCB pour supprimer les niveaux élevés de chlorophylle et de phytostérols dans l’extrait final, sans perte de pesticides planaires (molécules aromatiques polaires) à l’aide d’un mélange de solvants toluène / acétone (3:1)
  • La version européenne est similaire à la méthode AOAC, à l’exception de l’extraction qui utilise du chlorure de sodium, du citrate de sodium dihydraté et du citrate disodique sesquihydraté au lieu de l’acétate de sodium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sachet Mylar : 4000 mg de sulfate de sodium, 500 mg de sulfate de magnésium anhydre
À utiliser avec (application) Méthode QuEChERS
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Sodium Sulfate, Anhydrous Magnesium Sulfate
Type Sachet en mylar pour préparation des échantillons QuEChERS