Learn More
Thermo Scientific™ Produits de purification SPE HyperSep™ Dispersive (QuEChERS)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces produits SPE Dispersive préparés à l'avance pour purification QuEChERS.
Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.
Les produits de purification SPE dispersive Thermo Scientific™ HyperSep sont disponibles dans toute une gamme de combinaisons d’adsorbants préparées à l’avance, chacune contenant les adsorbants appropriés pour obtenir la meilleure purification d’analytes extraits à l’aide des méthodes QuEChERS.
Gamme complète de produits SPE dispersifs contenant les absorbants appropriés pour l’extraction, le nettoyage et la séparation optimum des analytes à partir de matrices complexes telles que les aliments à l’aide des méthodes QuEChERS.
- Gagnez du temps précieux dans les produits de préparation fournis pré-préparés
- Réduction de la variabilité due à la cohérence des produits et à un contrôle rigoureux de la qualité
- Extraits plus propres de produits prépréparés et plus propres
- Un pic inférieur compte en raison de l’utilisation de produits prépréparés
Spécification
Spécification
| Description | Sulfate de magnésium anhydre à 900 mg, PSA à 300 mg |
| À utiliser avec (application) | Méthode QuEChERS |
| Gamme de produits | Quechers |
| Adsorbant | 900 mg de MgSO4, 300 mg de PSA |
| Volume (métrique) | 15 ml |
| Quantité | 50 |