Learn More
Thermo Scientific™ Produits de purification SPE HyperSep™ Dispersive (QuEChERS)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces produits SPE Dispersive préparés à l'avance pour purification QuEChERS.
Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.
Les produits de purification SPE dispersive Thermo Scientific™ HyperSep sont disponibles dans toute une gamme de combinaisons d’adsorbants préparées à l’avance, chacune contenant les adsorbants appropriés pour obtenir la meilleure purification d’analytes extraits à l’aide des méthodes QuEChERS.
Les produits de purification SPE HyperSep Dispersive contiennent du PSA (amine primaire/secondaire) pour l’élimination des acides organiques et des pigments polaires, entre autres. Certains produits couplent le PSA avec de la C18 avec “end-capping” pour l’élimination de la plupart des lipides et stérols, ou avec du carbone graphité pour l’élimination des stérols et des pigments comme la chlorophylle. Tout un éventail de formats de tubes et de poids de lits est disponible pour les différentes tailles d’échantillons.
Tous les produits de SPE dispersive HyperSep sont pré-préparés et optimisés pour cette méthode, afin de vous offrir les avantages suivants :
- Gain de temps précieux
- Optimisation des résultats d’analyses, en raison de la cohérence des produits et d’un contrôle qualité rigoureux
- Obtention d’extraits plus purs et d’un nombre de pics plus faible grâce à l’utilisation de produits préparés à l’avance et de la meilleure qualité
Mise au point par l’Eastern Regional Research Center USDA en 2003, la technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) s’impose de plus en plus comme la méthode de choix pour l’extraction et le nettoyage de résidus de pesticides.
La méthode QuEChERS est un procédé en deux étapes : une extraction suivie d’une purification. Quatre variantes sont disponibles pour la méthode QuEChERS actuellement en cours d’utilisation :
- La méthode QuEChERS d’origine utilise du chlorure de sodium afin d’améliorer l’extraction.
- La méthode AOAC dispersive 2007,01 utilise de l’acétate de sodium comme tampon, remplaçant ainsi le chlorure de sodium
- La variante à double phase a recours aux techniques PSA et GCB pour supprimer les niveaux élevés de chlorophylle et de phytostérols dans l’extrait final, sans perte de pesticides planaires (molécules aromatiques polaires) à l’aide d’un mélange de solvants toluène / acétone (3:1)
- La version européenne est similaire à la méthode AOAC, à l’exception de l’extraction qui utilise du chlorure de sodium, du citrate de sodium dihydraté et du citrate disodique sesquihydraté au lieu de l’acétate de sodium.
Spécification
Spécification
| Description | MgSO 900 mg4, PSA 150 mg |
| À utiliser avec (application) | Méthode QuEChERS |
| Gamme de produits | HyperSep |
| Adsorbant | Sulfate de magnésium anhydre, amine primaire / secondaire |
| Type | Nettoyage QuEChERS |
| Volume (métrique) | Tubes à centrifuger 15 ml |