Learn More
Thermo Scientific™ Produits de purification SPE HyperSep™ Dispersive (QuEChERS)
Code produit. 10769145 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
15 ml
Tubes à centrifuger 15 ml
Tubes à centrifuger de 15 ml
Tubes à centrifuger de 2 ml
Tubes à centrifuger de 6 ml
À utiliser avec (application):
Méthode QuEChERS
Méthode Schenck
Description:
1200 mg de MgSO4, 400 mg de PSA
1200 mg de MgSO4, 400 mg de PSA, 400 mg C18
1200 mg de MgSO4, 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 400 mg de GCB
1200 mg de MgSO4, 900 mg de PSA
150 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 50 mg de C18
150 mg de MgSO4, 150 mg de PSA
150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA
150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 25 mg de C18
150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 7,5 mg de GCB
150 mg de MgSO4, 300 mg de PSA, 150 mg de Chlorofiltr
150 mg de MgSO4, 50 mg de PSA
150 mg de MgSO4, 50 mg de PSA, 50 mg de Chlorofiltr
1 200 mg de MgSO4, 400 mg de PSA, 400 mg de C18
1 200 mg de MgSO4, 400 mg de PSA, 400 mg de C18, 400 mg de GCB
4000 mg de MgSO4, 1000 mg de NaCl, 1000 mg C6H9Na3O9, 500 mg C6H6Na2O7 · 1,5 H2O
400 mg de PSA sur le fond, 200 mg de GCB sur le dessus, séparés par un fritté
500 mg de PSA dans la partie inférieure, 500 mg de GCB dans la partie supérieure, séparés par un Frit
500 mg de PSA sur le fond, 250 mg de GCB sur le dessus, séparés par un fritté
750 mg de MgSO4, 250 mg de PSA, 250 mg de C18, 250 mg de GCB
900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 150 mg de C18
900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 15 mg de GCB
900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 45 mg de GCB
900 mg de MgSO4, 300 mg de PSA
MgSO 150 mg4, PSA 25 mg, GCB 2,5 mg
MgSO 150 mg4, PSA 50 mg, C18 50 mg
MgSO 150 mg4, PSA 50 mg, GCB 50 mg
MgSO 1 200 mg4, PSA 400 mg
MgSO 900 mg4, PSA 150 mg
MgSO 900 mg4, PSA 150 mg, C18 150 mg
MgSO 900 mg4, PSA 300 mg, C18 150 mg
MgSO 900 mg4, PSA 300 mg, GCB 150 mg
MgSO4 150 mg, PSA 50 mg, C18 50 mg, GCB 50 mg
Sulfate de magnésium anhydre à 900 mg, PSA à 150 mg
Sulfate de magnésium anhydre à 900 mg, PSA à 300 mg
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
30 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 10769145
Marque: Thermo Scientific™ 60105206
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Gagnez du temps et réalisez des déterminations de pesticides plus précises grâce à l’utilisation de ces produits SPE Dispersive préparés à l'avance pour purification QuEChERS.
Les méthodes de SPE Dispersive QuEChERS offrent une approche pratique et efficace d’extraction et de purification des résidus de pesticides dans les aliments et autres matrices complexes. La méthode QuEChERS présente de nombreux avantages : récupérations élevées, résultats précis, débit de l’échantillon élevé, faible consommation de solvants et verrerie, main d’œuvre et encombrement moindres, coûts de réactifs inférieurs.
Les produits de purification SPE dispersive Thermo Scientific™ HyperSep sont disponibles dans toute une gamme de combinaisons d’adsorbants préparées à l’avance, chacune contenant les adsorbants appropriés pour obtenir la meilleure purification d’analytes extraits à l’aide des méthodes QuEChERS.
Les produits de purification SPE HyperSep Dispersive contiennent du PSA (amine primaire/secondaire) pour l’élimination des acides organiques et des pigments polaires, entre autres. Certains produits couplent le PSA avec de la C18 avec end-capping pour l’élimination de la plupart des lipides et stérols, ou avec du carbone graphité pour l’élimination des stérols et des pigments comme la chlorophylle. Tout un éventail de formats de tubes et de poids de lits est disponible pour les différentes tailles d’échantillons.
Tous les produits de SPE dispersive HyperSep sont pré-préparés et optimisés pour cette méthode, afin de vous offrir les avantages suivants :
  • Gain de temps précieux
  • Optimisation des résultats d’analyses, en raison de la cohérence des produits et d’un contrôle qualité rigoureux
  • Obtention d’extraits plus purs et d’un nombre de pics plus faible grâce à l’utilisation de produits préparés à l’avance et de la meilleure qualité
Technique QuEChERS
Mise au point par l’Eastern Regional Research Center USDA en 2003, la technique QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) s’impose de plus en plus comme la méthode de choix pour l’extraction et le nettoyage de résidus de pesticides.
La méthode QuEChERS est un procédé en deux étapes : une extraction suivie d’une purification. Quatre variantes sont disponibles pour la méthode QuEChERS actuellement en cours d’utilisation :
  • La méthode QuEChERS d’origine utilise du chlorure de sodium afin d’améliorer l’extraction.
  • La méthode AOAC dispersive 2007,01 utilise de l’acétate de sodium comme tampon, remplaçant ainsi le chlorure de sodium
  • La variante à double phase a recours aux techniques PSA et GCB pour supprimer les niveaux élevés de chlorophylle et de phytostérols dans l’extrait final, sans perte de pesticides planaires (molécules aromatiques polaires) à l’aide d’un mélange de solvants toluène / acétone (3:1)
  • La version européenne est similaire à la méthode AOAC, à l’exception de l’extraction qui utilise du chlorure de sodium, du citrate de sodium dihydraté et du citrate disodique sesquihydraté au lieu de l’acétate de sodium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description MgSO 900 mg4, PSA 300 mg, C18 150 mg
À utiliser avec (application) Méthode QuEChERS
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant Sulfate de magnésium anhydre, amine primaire / secondaire, end-capping C18
Type Nettoyage QuEChERS
Volume (métrique) Tubes à centrifuger de 15 ml