Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ C8
Vous avez besoin d’une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires ? Ces plaque à puits C8 en phase inverse hydrophobe C8 offrent d’excellentes performances.
Marque:  Thermo Scientific™ 60307-213
Code produit. 13486986
  • 445.42€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 offrent une alternative moins rétentive aux C18 pour les composés polaires et apolaires et conviennent parfaitement aux méthodes nécessitant moins de rétention que les C18. Les cartouches conviennent parfaitement aux analyses suivantes :
  • Médicaments et métabolites dans des échantillons biologiques
  • Peptides dans des échantillons biologiques
Les plaques à puits et puits individuels SPE HyperSep C8 présentent d’excellentes performances pour les analytes modérément polaires. Elles offrent également un potentiel d’interactions polaires supérieur à celui des C18.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide HyperSep permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plaque à 96 puits ; poids du lit 50 mg/2 ml
Sélection des médicaments, des métabolites et des peptides dans des échantillons biologiques
HyperSep
Plaque à puits d’extraction en phase solide
1/boîte
50 mg
40 à 60 μm
HyperSep C8
1 ml