Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ C18
Code produit. 13446986 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Plaque à 96 puits fixes C18 100 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes C18 10 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes C18 25 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits fixes C18 50 mg/1 ml, 1/boîte
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 100 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 10 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 25 mg
Plaque à 96 puits ; poids du lit de 50 mg
Poids du lit:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13446986
Brand: Thermo Scientific™ 60307204
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenez une meilleure rétention pour la plupart des composés apolaires et des analytes organiques présents dans les matrices aqueuses avec ces plaques à puits et puits individuels en de phase inverse hydrophobe C18.
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales. Les plateaux Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 se caractérisent par une phase liée à l’alkyle hautement rétentive pour les composés apolaires à modérément polaires. Le matériau de phase inverse hydrophobe est recommandé pour la plupart des composés apolaires et assure la rétention de la plupart des analytes organiques présents dans les matrices aqueuses.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Plaque à 96 puits fixes C18 100 mg/1 ml, 1/boîte
Poids du lit 100 mg
À utiliser avec (application) Extraction de composés non polaires à modérément polaires
Granulométrie 40 à 60 μm
Gamme de produits HyperSep
Adsorbant HyperSep C18
Type Plaque à puits d’extraction en phase solide
Volume (métrique) 1 mL
Volume (métrique) du puits 1 ml
Quantité 1/boîte