Learn More
Thermo Scientific™ Plaques HyperSep™ Aminopropyl
Bénéficiez d’une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux avec ces plaques à puits SPE à aminopropyle qui permettent les interactions polaires et d’échange d’anions.
Marque:  Thermo Scientific™ 60307-294
Code produit. 13417026
  • 465.77€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’utilisation d’une préparation d’échantillons par SPE peut améliorer considérablement la robustesse et la fiabilité de nombreuses applications biologiques, pharmaceutiques, médico-légales et environnementales.
Les plaques Thermo Scientific™ HyperSep™ Aminopropyl offrent un adsorbant polaire pour les interactions polaires et d’échange d’anions. Les composés chimiques offrent une excellente rétention des médicaments, métabolites et isomères structuraux. Applications classiques :
  • Séparation des isomères structuraux
  • Médicaments et métabolites dans des fluides biologiques
  • Saccharides, phénols et produits pétroliers
L’adsorbant utilisé dans les plaques à 96 puits et les puits individuels SPE HyperSep Aminopropyl agit comme un échangeur d’anions faibles. Il présente également une meilleure rétention des anions forts tels que les acides sulfoniques.
Cartouches et plaques SPE HyperSep
Les cartouches d’extraction en phase solide Thermo Scientific™ HyperSep™ permettent d’effectuer des préparations d’échantillons fiables et reproductibles, au format traditionnel. Disponibles dans une large gamme de chimies et de poids de lits, ces cartouches sont idéales pour les échantillons de grande taille ; elles sont conformes aux configurations standard du secteur, permettant ainsi d’effectuer efficacement le traitement de routine par le vide, par pression positive ou par centrifugation.
Le système Thermo Scientific™ HyperSep-96™ inclut des adsorbants d’extraction en phase solide sous forme de plaque de 96 puits fournissant une analyse rapide, sans pour autant perdre en précision ou en reproductibilité. La conception novatrice des plaques à puits HyperSep-96 offre toute la souplesse nécessaire à la fois au développement de méthodes et au réglage de l’échelle à 96 puits sans revalidation de méthode. Les plaques à puits sont personnalisables, permettant ainsi tout agencement des puits avec différentes chimies d’adsorbants en cas de traitement simultané. Les produits HyperSep-96 sont disponibles en paquets de 100 puits individuels ou en plaques pré-assemblées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plaque à 96 puits fixes Aminopropyl 100 mg/2 ml, 1/boîte
Extraction d’acides forts via des interactions d’échange d’anions et polaires
HyperSep
Plaque à puits d’extraction en phase solide
100 mg
40 à 60 μm
HyperSep Aminopropyl
1 ml