Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
Code produit. p-4523589 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 mm
50mm
300 mm
Diamètre (métrique):
3 mm
7,7 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 11527531
Marque: Thermo Scientific™ 69108057726
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les colonnes LC HyperREZ XP Glucides Pb2+ sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications.
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, les colonnes LC Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Glucides Pb2+ sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications. Chaque colonne est individuellement testée pour garantir une excellente reproductibilité entre les colonnes.
Ces colonnes à base de polymères pour l’analyse des glucides offrent certains avantages au chromatographe, notamment la stabilité de la température et du pH, ainsi qu’un vaste choix de solvants.
  • Conçues pour la détermination des glucides, saccharides, acides organiques et alcools
  • Particules monodispersées efficaces et reproductibles
  • Stables pour une longue durée de vie de la colonne, même à un faible pH et à haute température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Pré-colonne
Diamètre (métrique) 7,7 mm
À utiliser avec LC/MS
Longueur (métrique) 50mm
Pression max. 725 psi (50 bars)
Granulométrie 8 μm
pH 1 à 11
Température 90°C
Type d’USP L34
Phase stationnaire Contre-ion Pb2+
Matériau de remplissage Polymère sphérique microporeux
Type de colonne Analyse des glucides
Phase Échange de ligands
Type Pré-colonne