Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperREZ™ XP Carbohydrate Pb2+
Format de colonne : Pré-colonne ; Phase de colonne : Échange de ligands
Marque: Thermo Scientific™ 69108-057726
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, les colonnes LC Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Glucides Pb2+ sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications. Chaque colonne est individuellement testée pour garantir une excellente reproductibilité entre les colonnes.
Ces colonnes à base de polymères pour l’analyse des glucides offrent certains avantages au chromatographe, notamment la stabilité de la température et du pH, ainsi qu’un vaste choix de solvants.
- Conçues pour la détermination des glucides, saccharides, acides organiques et alcools
- Particules monodispersées efficaces et reproductibles
- Stables pour une longue durée de vie de la colonne, même à un faible pH et à haute température
Spécification
Pré-colonne | |
LC/MS | |
725 psi (50 bars) | |
1 à 11 | |
L34 | |
Polymère sphérique microporeux | |
Échange de ligands |
7,7 mm | |
50mm | |
8 μm | |
90°C | |
Contre-ion Pb2+ | |
Analyse des glucides | |
Pré-colonne |