Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperREZ™ XP Carbohydrate H+
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, ces colonnes LC sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications.
Marque: Thermo Scientific™ 69708-254080
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, les colonnes LC Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications. Chaque colonne est individuellement testée pour garantir une excellente reproductibilité entre les colonnes.
Ces colonnes à base de polymères pour l’analyse des glucides offrent certains avantages au chromatographe, notamment la stabilité de la température et du pH, ainsi qu’un vaste choix de solvants.- Conçues pour la détermination des glucides, saccharides, acides organiques et alcools
- Particules monodispersées efficaces et reproductibles
- Stables pour une longue durée de vie de la colonne, même à un faible pH et à haute température
Spécification
Colonne analytique | |
LC-MS | |
725 psi (50 bars) | |
1 à 11 | |
L19 | |
Polymère sphérique microporeux | |
Échange de ligands |
4 mm | |
250 mm | |
8 μm | |
90°C | |
Contre-ion Ca2+ | |
Analyse des glucides | |
Colonne analytique |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.