Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC HyperREZ™ XP Carbohydrate H+
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, ces colonnes LC sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 69008-903027
Code produit. 11517531
  • 356.33€ / 2 pièces
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fabriquées selon un procédé exclusif et soumises à des procédures strictes de contrôle qualité, les colonnes LC Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate H+ sont utilisées pour le contre-ion approprié, afin de répondre aux exigences de vos applications. Chaque colonne est individuellement testée pour garantir une excellente reproductibilité entre les colonnes.
Ces colonnes à base de polymères pour l’analyse des glucides offrent certains avantages au chromatographe, notamment la stabilité de la température et du pH, ainsi qu’un vaste choix de solvants.
  • Conçues pour la détermination des glucides, saccharides, acides organiques et alcools
  • Particules monodispersées efficaces et reproductibles
  • Stables pour une longue durée de vie de la colonne, même à un faible pH et à haute température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cartouche de protection, 2/boîte
LC-MS
725 psi (50 bars)
1 à 11
L17
Polymère sphérique microporeux
Échange de ligands
3 mm
5 mm
8 μm
65°C
Contre-ion H+
Analyse des glucides
Cartouche de protection, 2/boîte