Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ 50 to 500L Tank Liners, 50L
Les revêtements de cuve Thermo Scientific™ HyPerforma™ de 50 à 500 L sont disponibles avec ou sans drain de fond et sont fournis stériles pour la manipulation des liquides dans les applications de bioproduction.
Marque: Thermo Scientific™ SH30647.01
Code nomenclature Nacres: NC.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Les revêtements de cuve Thermo Scientific™ HyPerforma™ de 50 à 500 L sont disponibles avec ou sans drain de fond et sont fournis stériles pour la manipulation des liquides dans les applications de bioproduction.
Caractéristiques principales du revêtement de cuve :
- Disponibles dans des tailles adaptées aux cuves cylindriques standard du secteur et dans les tambours Thermo Scientific HyPerforma (séries SV3011X, SV50076 et SV50517)
- La conception du gousset permet un ajustement étroit à la cuve
- Chambre composée de film Thermo Scientific CX3-9 qui fournit la même surface de contact que les autres systèmes BPC Thermo Scientific
- Livré irradié aux rayons gamma
- Les options de personnalisation sont disponibles dès aujourd’hui en contactant l’un de nos représentants Thermo Scientific
Revêtements de cuves standard pour vos applications liquides disponibles en stock dans les configurations suivantes :
SH30647.01 à 0,03 :
- Revêtement de cuve de 50 à 200 L
- Conteneur de support requis : Conçu pour s’adapter aux tambours en PE à fond plat HyPerforma (série SV50076)
- Quantité : Chacun = 1 revêtement
SH30647.04 à .07 :
- Revêtement de cuve de 50 à 500 L
- Conteneur de support requis : Conçu pour s’adapter aux cuves cylindriques standard du secteur (série SV3011X)
- Quantité : Chacun = 1 revêtement
Série SH30646 :
- Revêtement de cuve de 50 à 200 L avec un drain de fond
- Ensemble de fond 1 : 72 po (182,9 cm) de tubulure menant à un connecteur à insert (mâle) à déconnexion rapide (série MPX)
- Conteneur de support requis : Conçu pour s’adapter aux tambours en PE à fond conique HyPerforma (série SV50517)
Informations de commande :
Fourni avec un double emballage et irradié aux rayons gamma avec un certificat d’analyse.
Recommandé dans les cas suivants :
- Hydratation des milieux et tampons en poudre
- Centralisation des solutions et liquides non stériles
- Collecte non aseptique de déchets liquides des systèmes de séparation et de purification
Pour commander, utilisez les numéros de référence indiqués dans le tableau ci-dessus.
Spécification
50 l | |
Liner de cuve | |
Conditionnés et scellés en deux couches externes indépendantes dans la zone de Classe 10 000/ISO Classe 7 | |
Irradiés | |
CX3-9 |
Film plastique | |
Les boîtes sont placées dans des cartons solides avec identification du produit et du lot. | |
SV50076.02 | |
HyPerforma™ | |
Stérile |