Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Hypercarb™, 5 μm
Les colonnes Thermo Scientific™ Hypercarb™ sont en 100 % carbone graphite poreux offrant des possibilités de séparation considérables.
1120.00€ - 3900.97€
Spécification
Format de colonne | Analytique |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 1 to 14 |
Porosité | 250 Å |
Surface spécifique | 120 m²/g |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11518420
|
Thermo Scientific™
35005-254630 |
4,6 mm | 250 mm |
3900.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11528410
|
Thermo Scientific™
35005-104030 |
4 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11538410
|
Thermo Scientific™
35005-122130 |
2,1 mm | 120 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Orthogonalité réelle par rapport au modèle C18
- Substances structuralement proches séparées
- Stabilité de pH 0 à 14
- Excellentes pour les applications à haute température
Spécification
Analytique | |
1 to 14 | |
120 m²/g | |
100% | |
Normal and Reversed Phase |
5 μm | |
250 Å | |
L109 | |
Mixed Mode |