Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypercarb™ Nanobore
À des débits en nl/min plutôt qu’en ml/min, les colonnes HPLC Thermo Scientific BioBasic Hypercarb Nanobore offrent un plus grand rapport signal sur bruit par comparaison aux colonnes traditionnelles utilisées en électrospray.
438.00€
Spécification
À utiliser avec | LC/MS, ESI |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 0 à 14 |
Porosité | 250 Å |
Surface spécifique | 120 m²/g |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10574875
|
Thermo Scientific™
35005-057563 |
50mm | 75 μm | Integrafrit | N/A | ||||
Description
À des débits en nl/min plutôt qu’en ml/min, les colonnes HPLC Thermo Scientific BioBasic Hypercarb Nanobore offrent un plus grand rapport signal sur bruit par comparaison aux colonnes traditionnelles utilisées en électrospray.
À des débits en nl/min plutôt qu’en ml/min, les colonnes nanobore offrent un plus grand rapport signal sur bruit par comparaison aux colonnes traditionnelles utilisées en électrospray
Colonnes capillaires en silice flexibles à haute sensibilité- 75μm et 150μm (D.I.) pour une plus grande sensibilité
- Vaste choix de phases stationnaires offrant des options de sélectivité alternative
- Excellentes pour les applications LC/MS et les applications à haute température
- Adaptées pour résoudre les séparations problématiques
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Véritable orthogonalité par rapport à C18
- Séparation de substances structurellement proches
Spécification
LC/MS, ESI | |
0 à 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Carbone graphite poreux | |
Phase normale et inverse |
5 μm | |
250 Å | |
105°C | |
Carbone graphite poreux | |
100% |