Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypercarb™ Nanobore
À des débits en nl/min plutôt qu’en ml/min, les colonnes HPLC Thermo Scientific BioBasic Hypercarb Nanobore offrent un plus grand rapport signal sur bruit par comparaison aux colonnes traditionnelles utilisées en électrospray.
Marque: Thermo Scientific™ 35005-057563
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À des débits en nl/min plutôt qu’en ml/min, les colonnes HPLC Thermo Scientific BioBasic Hypercarb Nanobore offrent un plus grand rapport signal sur bruit par comparaison aux colonnes traditionnelles utilisées en électrospray.
À des débits en nl/min plutôt qu’en ml/min, les colonnes nanobore offrent un plus grand rapport signal sur bruit par comparaison aux colonnes traditionnelles utilisées en électrospray
Colonnes capillaires en silice flexibles à haute sensibilité- 75μm et 150μm (D.I.) pour une plus grande sensibilité
- Vaste choix de phases stationnaires offrant des options de sélectivité alternative
- Excellentes pour les applications LC/MS et les applications à haute température
- Adaptées pour résoudre les séparations problématiques
- Rétention exceptionnelle des analytes fortement polaires
- Véritable orthogonalité par rapport à C18
- Séparation de substances structurellement proches
Spécification
Capillary Column, 3/Pk. | |
LC/MS, ESI | |
5 μm | |
250 Å | |
105°C | |
Carbone graphite poreux | |
Carbone graphite poreux | |
Rétention polaire | |
Integrafrit |
75 μm | |
50mm | |
0 à 14 | |
120 m²/g | |
L109 | |
Hypercarb | |
100% | |
Phase normale et inverse |