Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleu Hylite™ série 47-409
Alternative polyvalente au coton, au cuir léger et au PVC. La formulation spéciale en nitrile offre une excellente combinaison de flexibilité, de résistance mécanique et de protection contre l’huile.
95.15€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage CE, ANSI, CATÉGORIE II EN 388 :3111 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants de poids moyen |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12630912
|
Ansell™
47409070 |
7 |
95.15€
12 paires |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12640912
|
Ansell™
47409080 |
8 |
95.15€
12 paires |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12675795
|
Ansell™
47409090 |
9 |
95.15€
12 paires |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12620912
|
Ansell™
47409100 |
10 |
95.15€
12 paires |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Idéal pour assemblage, inspection, activités de fabrication légères, manipulation de matériaux, expédition et réception, entretien et travaux de tôlerie.
- Forme naturelle de la main - plus facile à porter pendant de longues périodes.
- Sans silicone.
- Garantit la propreté des feuilles métalliques : importantes dans les industries de l’acier et des moteurs.
- Doublure en coton interlock avec manchettes maillées pour plus de confort
- Paume revêtue de nitrile pour une coupe exceptionnelle
- Offre une résistance à la perforation et à l’abrasion
- Offre flexibilité et dextérité
- Lavable en machine ; peut être blanchi à plusieurs reprises sans devenir raide et inconfortable
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
Gants de poids moyen | |
Excellente sécurité | |
Paume entièrement enduite | |
Résistance aux accrocs, aux perforations, à l’abrasion et aux coupures |
Marquage CE, ANSI, CATÉGORIE II EN 388 :3111 | |
Nitrile | |
47-409 | |
Coton interlock | |
144 paires | |
47-409 |