Learn More
Hygromycine B, Thermo Scientific Chemicals
Description
An aminoglycoside antibiotic that kills bacteria by inhibiting protein synthesisHygromycin B is used for the selection and maintenance of prokaryotic and eukaryotic cells that contains the hygromycin resistance gene. This gene is frequently used as a selectable marker in research on plants. It stabilizes the transfer ribonucleic acid (tRNA)-ribosomal acceptor site, thereby inhibiting translocation. In addition to this, it serves as an aminoglycosidic antibiotic which inhibits protein synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Antibiotique aminoglycoside qui tue les bactéries en inhibant la synthèse des protéines L’hygromycine B est utilisée pour la sélection et le maintien de cellules procaryotes et eucaryotes contenant le gène de résistance à l’hygromycine. Ce gène est fréquemment utilisé comme marqueur sélectionnable dans la recherche sur les plantes. Il stabilise le site de transfert acide ribonucléique(ARNt)-accepteur ribosomique, inhibant ainsi la translocation. En outre, il sert d’antibiotique aminoglycosidique qui inhibe la synthèse de protéines.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du méthanol, de la solution tampon et de l’éthanol. Immiscible avec des solvants moins polaires.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non destiné à un usage diagnostique ou thérapeutique chez l’animal ou l’humain. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hygromycin B |
Type | Hygromycin B |
Forme physique | Poudre lyophilisée |
Couleur | Marron |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN3462 |
Merck Index | 14,4852 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water,methanol,buffer solution and ethanol; Immiscible with less polar solvents. |
Poids de la formule | 527.53 |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N26L007 | Certificat d’analyse | 28/02/2025 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
Z27K058 | Certificat d’analyse | 31/12/2024 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
X16K015 | Certificat d’analyse | 30/10/2024 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
U07K066 | Certificat d’analyse | 21/08/2024 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
S26K014 | Certificat d’analyse | 02/07/2024 | J60681.03,J60681.MC,J60681.MD |
Sécurité et traitement
- Hygromycin B
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- MIXTURE LIST-Contient: Hygromycin B