Learn More
Hygromycine B, Fisher BioReagents
Code produit. 10797718
Click to view available options
Quantité:
1 mU
Conditionnement:
Flacon en verre
Inhibe la synthèse des protéines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hygromycin B
Type Hygromycin B
Forme physique Liquide
CAS 31282-04-9, 7732-18-5
Source Streptomyces hygroscopicus
Plage de pourcentage du dosage > 80 %
Formule moléculaire C20H37N3O13
Conditionnement Flacon en verre
Clé InChI GRRNUXAQVGOGFE-BBMONYMYSA-N
SMILES CNC1CC(C(C(C1O)OC2C3C(C(C(O2)CO)O)OC4(O3)C(C(C(C(O4)C(CO)N)O)O)O)O)N
Nom IUPAC (3’S,3aS,4S,4’S,5’R,6R,6’R,7R,7aS)-4-[(1R,2S,3R,5S,6S)-3-amino-2,6-dihydroxy-5-(méthylamino)cyclohexyl]oxy-6’-[(1S)-1-amino-2-hydroxyéthyl]-6-(hydroxyméthyl)spiro[4,6,7,7a-tétrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2’-oxane]-3’,4’,5’,7-tétrol
Poids moléculaire (g/mol) 527.524
CID PubChem 134129613
Poids de la formule 527.5
Pourcentage de pureté >80 %
Stérilisée par filtration Pass Test
Couleur Jaune
Quantité 1 mU
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hygromycin B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.