Learn More
Ansell Gants en nitrile revêtus au niveau de la paume, anti-huile et résistants à la coupure HyFlex™
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La technologie RIPEL™ empêche l’huile d’entrer en contact avec la peau et, ainsi, de garder les mains en sécurité et au sec
- Offre une protection contre les coupures et les expositions aux huiles et est adapté aux applications légères à lourdes
- Offre une dextérité et un haut niveau de confort grâce à la technologie ZONZ
- Technologie ANSELL GRIP™ pour une manipulation sûre dans des applications sèches à huileuses
- La technologie FORTIX favorise une utilisation prolongée des produits et offre une protection accrue du pouce avec une durabilité 12 fois plus importante
- La conception ultra légère de calibre 18 favorise la préhension et un niveau de confort élevé
- Protège contre les lacérations, l’exposition à l’huile et aux liquides industriels
Compliance
EN 388, ANSI A2, ANSI 4
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | EN 388:4X42B |