Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Gloves with 360° Protection
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Conception de masquage des colorations pour une durée de vie prolongée
- Le manchette allongé étend la protection contre les coupures aux poignets
- Hautement durable pour conserver les dimensions et la protection, même après des lavages à répétition
- Conforme aux réglementations de la FDA relatives à la manipulation des denrées alimentaires 21 CFR 177.1520 et 21 CFR 177.2600
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
Coating Material | Sans revêtement |
Couleur | Bleu |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 454XF |
À utiliser avec (application) | Transformation des aliments |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | 74-500 |