Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 Lightweight Cut-Resistant Spandex Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- La conception légère offre douceur et flexibilité permettant aux gants d’être portés confortablement pendant de longues périodes
- L’élastique Spandex maintient son ajustement serré, même après le blanchiment
- La conception des gants ambidextres prolonge la durée de vie utile
- Lavable en machine avec des nettoyants non caustiques sans affecter les performances ou la durabilité
- Conforme aux exigences de manipulation des denrées alimentaires de la FDA
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 11 |
Norme EN388 | 3541F |
À utiliser avec (application) | Transformation des aliments |
Type de manchette de gant | Maille |