Learn More
Ansell Gants en nylon à mailles sans coutures à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 48-101
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Conçus pour les applications légères nécessitant un confort et une résistance à l’abrasion
- Le revêtement en polyuréthane améliore la préhension pour les applications légèrement huileuses ou sèches
- La fabrication sans coutures empêche l’irritation
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Zone enduite | Palm |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon |
Type de produit | Gants sans coutures |
Dimensions | 9 |
À utiliser avec (application) | Assemblage, inspection et emballage |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en nylon à mailles sans coutures à revêtement en polyuréthane HyFlex™ 48-101 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu