Learn More
Ansell Gants HyFlex™ 11-937 résistants aux coupures et anti-huile
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Protège contre les lacérations, l’exposition à l’huile et aux liquides industriels
- La conception ultra-légère de calibre 18 offre une dextérité et un haut niveau de confort
- Enfourchure de pouce renforcée pour une protection accrue et une durée de vie prolongée
- Performances de préhension pour une manipulation sûre dans les applications sèches à huileuses
- Revêtement FORTIX hautement durable pour une utilisation prolongée du produit
- Sans silicone
Spécification
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Structure | Maille |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Gris, Noir |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 7 |