Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile bleus HyFlex™ série 11-920
Manipulez de petits ou moyens composants légèrement enduits d’huile ou de lubrifiant en toute confiance. Protègent la peau contre la contamination par l’huile.
95.50€
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
---|---|
Certifications/Conformité | ANSI, EN 388 : 3131 |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Modèle | 11-920 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11766663
|
Ansell™
11920100 |
10 |
95.50€
12 paires |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706673
|
Ansell™
11920080 |
8 |
95.50€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11796663
|
Ansell™
11920070 |
7 |
95.50€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11716673
|
Ansell™
11920090 |
9 |
95.50€
12 paires |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776663
|
Ansell™
11920110 |
11 |
95.50€
12 paires |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11786663
|
Ansell™
11920060 |
6 |
95.50€
12 paires |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Technologie Ansell Grip™ brevetée.
- Les canaux microscopiques dans le revêtement des gants éloignent l’huile pour un contact sûr entre les gants et la surface.
- Structure en maille
- Doublure en nylon
- Revêtement en nitrile
- Finition paume enduite
- Manchettes maillées
- Couleur bleue
Spécification
Nitrile | |
Nitrile | |
11-920 | |
Paume enduite | |
Bonne résistance aux accrocs et aux perforations et résistance supérieure à l’abrasion |
ANSI, EN 388 : 3131 | |
Nitrile | |
Nylon | |
144 paires | |
11-920 |