Learn More
Ansell™ Gants en mousse de nitrile légers Hyflex™ série 11-840
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Conditionnement:
12 paires
Description
- Gants polyvalents industriels
- Le revêtement en mousse de nitrile robuste FORTIX™ de 1,1 mm (brevet en attente) offre une protection d’abrasion EN de niveau 4. Il offre jusqu’à deux fois les performances d’abrasion d’autres gants légers trempés et tricotés
- Le revêtement FORTIX™ est 20 % plus aéré que les formulations précédentes, pour des mains plus fraîches et plus sèches et une transpiration réduite
- Correspondant aux contours naturels de la main, le revêtement de seconde peau serré est conçu pour créer une expérience de port plus confortable : à la base du petit doigt (confort supplémentaire), à travers les bouts des doigts (sensibilité supérieure) et à travers la paume (dextérité accrue)
- Offre un équilibre entre des performances d’abrasion robustes, un confort amélioré et une haute dextérité
- Solution idéale pour les travailleurs qui se déplacent entre différentes tâches
- Le matériau sans silicone signifie qu’aucun transfert de contaminants en silicone ne se réalise vers des pièces métalliques avant la peinture
Applications :
- Pièces et systèmes de réglage
- Systèmes de réglage et vissage
- Assemblage et montage des composants
- Assemblage et démontage d’équipements
- Assemblage et inspection des composants
- Assemblage de châssis, découpage de carrosserie
- Composants de prélèvement, fixation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2001 |
| Structure | Knit |
| Description | Jauge : 15 |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Noir, Gris |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Mousse de nitrile |
| Type de produit | Gants industriels |
| Dimensions | 9 |
| Afficher plus |