Learn More
Ansell™ HyFlex 11-840 Gloves
Click to view available options
Dimensions:
5
12
Description
- Ces gants industriels offrent la technologie de résistance à l’abrasion Fortix™ pour une durabilité accrue
- Gants de travail avec revêtement en nitrile parfaits avec une préhension quasiment 2 fois plus importante pour une manipulation plus sûre
- Meilleure respirabilité pour un meilleur confort
Spécification
Spécification
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Noir, Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nylon et Spandex |
Dimensions | 5 |
Modèle | 11-840 |
Type de manchette de gant | Maille |
Longueur (métrique) | de 200 à 275 mm |