Learn More
Ansell Gants ESD en nylon / spandex HyFlex™ 11-819 avec revêtement en mousse nitrile FORTIX™
GREENER_CHOICE
Gants de sécurité avec fonctionnalité ESD certifiée conforme à la norme EN 16350:2014, pour protéger les produits contre les décharges électrostatiques. Le revêtement FORTIX™ ultra fin améliore la préhension tout en donnant une sensation de main nue pour les tâches exigeant dextérité et précision.
118.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Zone enduite Palm
Applications Industrie
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Bleu
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17270157
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Ansell
11819060
6
118.00€
12 paires
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17280157
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Ansell
11819070
7
118.00€
12 paires
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17290157
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Ansell
11819080
8
118.00€
12 paires
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17200167
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Ansell
11819090
9
118.00€
12 paires
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17210167
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Ansell
11819100
10
118.00€
12 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
17220167
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Ansell
11819110
11
118.00€
12 paires
Expédition estimée: 15-07-2025
Description
  • Enduction de très fine épaisseur assurant une sensibilité tactile accrue pour les tâches de précision
  • Technologie Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (nouvelle technologie améliorée) - Protection longue durée dans les environnements abrasifs - Gant 20 % plus respirant que des gants de protection standard, pour des mains qui maintiennent leur fraîcheur et restent au sec
  • Technologie Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology assurant un meilleur ajustement et de meilleures sensations
  • Procédé de lavage exclusif, pour un gant plus propre et plus confortable
  • Gant propre et respectueux de la peau : Gant certifié OEKO-TEX™ et ayant fait l’objet de tests dermatologiques approuvés par Dermatest™
  • Protection contre les décharges électrostatiques certifiée selon la norme EN 16350:2014
  • Technologie de compatibilité avec les écrans tactiles (Touchscreen Technology) convenant à une utilisation avec les écrans tactiles industriels et grand public
Spécification
Spécification
EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009
Industrie
Bleu
Spécifique
Nylon, Spandex
Non stérile
Aéronautique, automobile, logistique et machines / équipements
Revêtu
18
Palm
Mousse nitrile
Non
Oui
Gants ESD
3121A
Maille
HyFlex™ 11-819
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants ESD en nylon / spandex HyFlex™ 11-819 avec revêtement en mousse nitrile FORTIX™