Learn More
Ansell Gants polyvalents ultra-légers HyFlex™ 11-818 avec revêtement en nitrile Fortix™
GREENER_CHOICE
Code produit. 15930086 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
9
Code produit. 15930086
Marque: Ansell 11818090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants sont fabriqués avec un revêtement en nylon / spandex de calibre 18 qui agit comme une deuxième peau pour un haut degré de confort de l’utilisateur. Le revêtement Fortix™ améliore les capacités de préhension dans des conditions sèches, tout en prolongeant la durée de vie utile du gant.
  • Revêtement en nitrile et mousse en attente de brevet Ultrathin Fortix™ améliore la préhension en milieu sec
  •  Haute résistance à l’abrasion idéale pour une manipulation générale diverse et tâches d’assemblage
  • Technologie Comfort Fit optimisé ZONZ™Le tricot optimisé à la base du petit doigt, à travers le bout des doigts et à travers la paume correspond aux contours naturels de la main
  • Le revêtement en mousse nitrile en attente de brevet est 20 % plus respirant que les formulations précédentes - pour des mains plus fraîches et plus sèches
  • Le procédé de lavage exclusif extrait efficacement les impuretés pour fournir un gant plus propre et plus confortable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Coating Material Nitrile
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe No Texture
Hand Spécifique
Latex Free Yes
Matériau Nylon
Type de produit Light-duty Mechanical Protection Gloves
Dimensions 9
Norme EN388 3121A
Type de manchette de gant Maille
Séries 11-818
Yarn Gauge 18