Learn More
Ansell Gants déchirables à revêtement en mousse de nitrile HyFlex™ 11-812
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7162787 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
  • Ce gant ne protège pas contre les blessures causées par le contact avec une machine rotative à grande vitesse ou pointue.
  • Si un gant se coince dans une machine rotative, qu’il se déchire ou non, il doit être jeté.
  • HyFlex 11-812 a été conçu pour les outils rotatifs ayant un couple minimum de 10 Nm et des vitesses supérieures à 200 tours par minute (tr/min). HyFlex 11-812 n’est pas recommandé pour les outils rotatifs avec des couples et/ou des vitesses inférieurs. Une analyse approfondie des exigences d’application par l’intermédiaire d’Ansell Guardian est essentielle avant utilisation.
Code produit. 16019671
Marque: Ansell 11812060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Ce gant ne protège pas contre les blessures causées par le contact avec une machine rotative à grande vitesse ou pointue.
  • Si un gant se coince dans une machine rotative, qu’il se déchire ou non, il doit être jeté.
  • HyFlex 11-812 a été conçu pour les outils rotatifs ayant un couple minimum de 10 Nm et des vitesses supérieures à 200 tours par minute (tr/min). HyFlex 11-812 n’est pas recommandé pour les outils rotatifs avec des couples et/ou des vitesses inférieurs. Une analyse approfondie des exigences d’application par l’intermédiaire d’Ansell Guardian est essentielle avant utilisation.
Une conception à maille unique permet au gant de se déchirer facilement dans de multiples zones à risque élevé, réduisant considérablement le risque de blessure à la main si le gant est pris dans un outil rotatif.
  • Gants d’assemblage ultra-fins conçus pour se déchirer facilement dans plusieurs zones à haut risque
  • Le revêtement en mousse de nitrile offre une sensibilité tactile extrême lorsqu’un haut degré de précision est requis
  • La technologie ZONZ Comfort Fit maintient vos mains au frais et confortables
  • Les gants ne protègent pas directement les travailleurs contre les blessures, causées par un contact avec une machine rotative à grande vitesse ou pointue
  • Jetez les gants qui se sont pris dans une machine rotative, même s’ils ne sont pas déchirés
  • Recommandé pour les outils rotatifs avec un couple minimum de 10 Nm et des vitesses supérieures à 200 tr/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 2
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009
Chlorinated No
Structure Knit
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Blanc
Finition externe No Texture
Hand Spécifique
Matériau Nylon, Spandex
Type de produit Gants sans coutures
Dimensions 6
Norme EN388 2010A
À utiliser avec (application) Assemblage automobile, utilisation de machines / du matériel, fabrication de métaux et entreposage
Sexe Unisex
Type de manchette de gant Maille
Grip Design Rough
Séries HyFlex™ 11-812
Yarn Gauge 18