Learn More
Ansell Gant déchirable HyFlex™ 11-812
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Gants d’assemblage ultra-fins conçus pour se déchirer facilement dans plusieurs zones à haut risque
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une sensibilité tactile extrême lorsqu’un haut degré de précision est requis
- La technologie ZONZ Comfort Fit maintient vos mains au frais et confortables
- Les gants ne protègent pas directement les travailleurs contre les blessures, causées par un contact avec une machine rotative à grande vitesse ou pointue
- Jetez les gants qui se sont pris dans une machine rotative, même s’ils ne sont pas déchirés
- Recommandé pour les outils rotatifs avec un couple minimum de 10 Nm et des vitesses supérieures à 200 tr/min.
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Blanc |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon, Spandex |
Type de produit | Gants sans coutures |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 2010A |
À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, utilisation de machines / du matériel, fabrication de métaux et entreposage |
Type de manchette de gant | Maille |