Learn More
Ansell Gants en nylon à revêtement en mousse nitrile HyFlex™ 11-801 Code produit.: 12620762
Ajouter au panier
Ansell Gants en nylon à revêtement en mousse nitrile HyFlex™ 11-801
GREENER_CHOICE
Code produit. 12620762 Tous les produits Ansell Produits
11
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Code produit. 12620762
Marque: Ansell 11801110
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants revêtus de mousse de nitrile offrent une conception améliorée pouvant être 30 % plus respirante pour améliorer le confort de l’utilisateur. La doublure de couleur foncée est adaptée aux environnements légèrement sales ou huileux.
  • La doublure de couleur foncée est bien adaptée aux environnements légèrement sales ou huileux
  • Le revêtement en mousse de nitrile est jusqu’à 30 % plus respirant pour un confort d’utilisation accru
  • Le procédé de lavage exclusif extrait efficacement les impuretés pour vous offrir un gant plus propre et plus confortable
  • Certifiés respectueux de la peau par le système de test et de certification indépendant Oeko-Tex™
  • Absence de transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI3 (niveau d’abrasion) ; EN 388-1149.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Sans substance causant des dommages à l'environnement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Zone enduite Palm
Coating Material Mousse de nitrile
Couleur Gris
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Type de produit Gants à revêtement enduit
Dimensions 11
À utiliser avec (application) Automobile, machines/équipements, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques
Type de manchette de gant Maille
Séries 11-801
Yarn Gauge 15
Nom du produit
Ansell Gants en nylon à revêtement en mousse nitrile HyFlex™ 11-801 >