Learn More
Ansell Edmont™ Gants en mousse de nitrile légers Hyflex™ série 11-800
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
:
Taille : 8
Description
- Gants polyvalents industriels
- La coupe ajustée à la base du petit doigt s’adapte mieux aux contours naturels de la main
- Bénéficient d’un processus de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour fournir des gants plus propres et plus confortables
- Certifiés respectueux de la peau par le système de test et de certification indépendant Oeko-Tex™
- Aucun transfert de contaminants en silicone ne se réalise vers des pièces métalliques avant la peinture
- Technologie Ansell ZONZ™ Comfort Fit, pour un ajustement amélioré et de meilleures sensations
- Plus de durabilité par rapport à la conception originale
- Le revêtement amélioré offre une meilleure préhension dans les environnements secs et légèrement huileux, ainsi qu’une durabilité prolongée par rapport à sa formulation précédente
Applications :
- Systèmes de réglage et vissage
- Éléments de fixation, pièces
- Manipulation de marchandises entrantes
- Chargement et déchargement de camions et de véhicules
- Chargement de camions et de véhicules
- Serrurerie
- Composants de prélèvement, fixation
- Expédition, transport et livraison de produits
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003 |
| Description | Jauge : 15 |
| Coating Material | Foam Nitrile |
| Couleur | Gris |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Mousse de nitrile |
| Type de produit | Gants de travail industriels |
| Dimensions | 8 |
| Température (impériale) max. | Blanchissage : 104°F |
| Afficher plus |