missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-738 Intercept™ Cut-Resistant Gloves with Targeted Reinforcement
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- La technologie Fortix™ prolonge la durée de vie utile du produit
- Protection accrue dans la région de l’articulation du pouce
- Le polyuréthane à base d’eau améliore le confort et la dextérité
- Certifié Oeko-Tek™ 100
- Sans solvant
Spezifikation
Spezifikation
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Gris |
Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 4X42C |
À utiliser avec (application) | Assemblage automobiles, machines, équipement et fabrication de métaux |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'