Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Une combinaison de confort, manipulation sûre et résistance à la coupure
- Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
- Idéal pour une utilisation sûre dans le contrôle et la manipulation / assemblage des applications impliquant un contact avec des pièces aiguisées
- Conçu pour une utilisation dans des environnements secs et légèrement huileux
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Polyuréthane |
Couleur | Gris |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fil de technologie Ansell Intercept™ |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 4X43D |
À utiliser avec (application) | Travail du métal, ensemble de pièces et presse de moulage par injection |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | 11-730 |