Learn More
Ansell Edmont™ Gants de poids moyen en PUR gris HyFlex™ série 11-630
Code produit. 11756663 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Code produit. 11756663
Marque: Ansell Edmont™ 11630090
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La structure des fils contient un taux de HPPE optimal. Offre des niveaux élevés de résistance aux coupures pour une utilisation en toute sécurité dans les applications de contrôle, manipulation et assemblage impliquant un contact avec des pièces tranchantes.
  • Le Lycra™ dans les revêtements des gants ainsi que le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
  • La formulation spécifique de la finition trempée en polyuréthane permet une préhension sûre des objets secs ou légèrement huileux.
  • La formulation en PU augmente également la résistance à l’abrasion sur la surface de travail des gants.
  • Forte résistance aux coupures
  • Structure en maille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Polyuréthane
Certifications/Conformité Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 4443
Matériau de la manchette Polyuréthane
Type de produit Gants de poids moyen
Dimensions 9
Type de manchette de gant Poignet en maille
Matériau de revêtement Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™
Doublure Nylon / Lycra / Dyneema / Coton / Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
Type de paume Paume enduite
Quantité 144 paires
Résistant à Haute résistance aux coupures