Learn More
Ansell Edmont™ Gants de poids moyen en PUR gris HyFlex™ série 11-630
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
Description
- Le Lycra™ dans les revêtements des gants ainsi que le revêtement en polyuréthane offrent une excellente flexibilité et un excellent ajustement.
- La formulation spécifique de la finition trempée en polyuréthane permet une préhension sûre des objets secs ou légèrement huileux.
- La formulation en PU augmente également la résistance à l’abrasion sur la surface de travail des gants.
- Forte résistance aux coupures
- Structure en maille
Spécification
Spécification
| Matériau arrière | Polyuréthane |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 388 : 4443 |
| Matériau de la manchette | Polyuréthane |
| Type de produit | Gants de poids moyen |
| Dimensions | 6 |
| Type de manchette de gant | Poignet en maille |
| Matériau de revêtement | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
| Doublure | Nylon / Lycra / Dyneema / Coton / Dupont™ Kevlar™ aramid fiber |
| Type de paume | Paume enduite |
| Quantité | 144 paires |
| Afficher plus |