Learn More
Ansell Gants industriels de protection mécanique moyenne HyFlex™
Conçus pour une préhension sûre de pièces sèches ou légèrement grasses dans de nombreux environnements. Offre une combinaison de confort, de douceur, de fraîcheur et de protection contre les coupures.
Marque: Ansell 11624080
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqué en DSM Dyneema™, Spandex™ et nylon
- La conception ergonomique favorise le confort des porteurs
- Formulation spéciale du revêtement en polyuréthane pour la flexibilité et l’ajustement assure une bonne préhension avec une finition revêtue de paume
- Peut être lavé et réutilisé sans aucune perte de protection contre les coupures
- Haute résistance aux coupures
- Manchettes maillées
- Noir et gris
Conformes à la
Protection ANSI™ de niveau 2 contre les coupures.
Compliance
Protection contre les coupures ANSI™ niveau 2.
Spécification
ANSI 5 | |
Knit | |
Noir, Blanc | |
Cut-resistant Gloves | |
EN 388:4342 | |
Maille | |
Lycra™ | |
HyFlex™ 11-624 |
CE, EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II | |
Polyuréthane | |
ANSI A2 | |
8 | |
Fabrication de verre, assemblage de produits blancs, injection et moulage de plastiques, automobile, assemblage de pièces et composants métalliques, manipulation d’objets tranchants, préassemblage, coupe de petites pièces sèches ou légèrement huilées et maintenance | |
Jaune | |
11-624 8 288736 |