Learn More
Ansell Edmont™ Gants en polyuréthane en nitrile pour utilisation peu intensive Hyflex™ série 11-518 Code produit.: 12618665
Ajouter au panier
Ansell Edmont™ Gants en polyuréthane en nitrile pour utilisation peu intensive Hyflex™ série 11-518
Code produit. 12618665 Tous les produits Ansell Produits
Taille : 7
Click to view available options
Taille : 7
Code produit. 12618665
Marque: Ansell Edmont™ 11518070
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adapté à la main, crée la sensation de confort à main nue. Les gants en polyuréthane pour utilisation peu intensive Ansell Edmont™ HyFlex™ série 11-518 sont des gants ultra résistants aux coupures.
  • Gants industriels
  • Protège les travailleurs grâce à ce premier gant léger grâce à la protection EN de niveau 3
  • Le revêtement souple ultra léger et transparent aère pour garder les mains au frais et au sec et offre une plus grande flexibilité
  • Bonne sensibilité au bout des doigts avec un confort supérieur
  • Le revêtement PU mince en fibre de technologie Dyneema™ Diamond apporte une dextérité et un toucher inégalés pour les applications présentant des risques de coupure
Applications :
  • Application de finition à des matériaux, produits
  • Assemblage & inspection des composants
  • Livraison de pièces sur les lignes de production
  • Assemblage final
  • Manipulation de marchandises entrantes
  • Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes, ou lignes et procédé de production de BTX par craquage
  • Composants de prélèvement, fixation
  • Moulage par presse d’injection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2006
Description Jauge :18
Couleur Bleu
Finition externe Paume enduite
Matériau Polyuréthane
Type de produit Gants industriels
Dimensions 7
Modèle Structure : Revêtement tricoté
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Nylon ; Spandex ; technologie Dyneema™ Diamond
Type d’emballage 12 paires dans un sachet, 12 dans un carton
Séries 11-518
Longueur (métrique) de 210 à 265 mm
Afficher plus Afficher moins
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.
    Code promotionnel: 24131
    Expire2025-06-08
    Nouvelle offre
    Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Edmont™ Gants en polyuréthane en nitrile pour utilisation peu intensive Hyflex™ série 11-518 >