Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex-Monysoft 1)
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Type de produit:
Gants de protection mécaniques
Description
- Gant tricoté avec un procédé sans arrêt sans coutures.
- Doublure en textile en filetage en polyamide avec une grande élasticité.
- Poignet tricoté élastique.
- La forme ambidextre double la durée de vie du gant en permettant l’utilisation des deux côtés.
- Excellente adaptabilité grâce à son extensibilité.
- Gant à faible peluchage.
- Excellent confort et dextérité
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nylon |
Classification | Catégorie I |
Structure | Maille sans coutures |
Matériau de la manchette | Nylon |
Description | Confort et protection des produits |
Couleur | Blanc |
Jetable | Non |
Finition externe | Nylon |
Qualité | Qualité industrielle |
Hand | Spécifique |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ HyFlex™ 11-300 (ex-Monysoft 1) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu