Learn More
Ansell Gants antistatiques en polyamide sans couture HyFlex™ 11-135 avec bouts des doigts revêtus
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Conditionnement:
12 paires
Description
- Gant tricoté avec un procédé sans arrêt sans coutures
- Doublure en textile en fil continu polyamides haute résistance qui comprend du cuivre
- Des coutures fines et transparentes améliorent le confort de l’utilisateur
- Revêtement en polyuréthane extensible au bout des doigts pour des capacités de préhension
- Les propriétés antistatiques offrent à l’utilisateur une protection manuelle contre les décharges électrostatiques
- Faible peluchage pour les applications en salle blanche
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Polyuréthane |
| Couleur | Gris |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | PA |
| Type de produit | Gants antistatiques |
| Dimensions | 9 |
| Norme EN388 | 113XA |
| Afficher plus |