Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Code produit. 16049881 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
Conditionnement:
12 paires
12 pièces
Code produit. 16049881
Marque: Ansell™ 11100060
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Confort et protection des produits exceptionnels contre les décharges électrostatiques
  • Les gants HyFlex™ 11-100 sont spécialement conçus pour les travaux microélectroniques où les décharges électrostatiques (ESD) doivent être évitées.
  • La conception fine améliore la manipulation de composants toujours plus petits.
  • Ansell est unique en offrant une version en mousse de nitrile. Les gants HyFlex™ 11-100 en mousse de nitrile permettent de garder les surfaces propres et non contaminées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nylon
Certifications/Conformité EN388:2003/3131, EN388:2016/3121A
Classification Catégorie II
Zone enduite Revêtement au niveau de la paume
Matériau de la manchette Doublure tricotée automatique
Description Dextérité et sensibilité maximales pour les manipulations les plus délicates
Coating Material Polyuréthane (DMF)
Couleur Blanc
Cut Resistance Rating Niveau A
Jetable Non
Finition externe Nylon
Latex Free Oui
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants de protection mécaniques, polyvalents, légers
Dimensions 6
Stérilité Non stérile
Modèle HyFlex 11-600, 11-600
Épaisseur (métrique) 0.96 mm
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Jaune
Type de manchette de gant Poignet en maille
Couleur de l’ourlet Blanc
Matériau de revêtement Nylon
Doublure Tricoté
Type d’emballage Sachet en PE / boîte en carton
Type de paume Revêtement au niveau de la paume
Indice de perforation Niveau 1
Résistant à 3121A
Séries Hyflex série 11
Indice de déchirure Niveau 2
Dimensions (L x l) 210-260 mm x 65-80 mm
Longueur (impériale) 210 - 260 mm
Largeur (métrique) 65 à 80 mm
Poids (métrique) 9,2 à 13,93 g