Learn More
Hydroxypropyl-β-cyclodextrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10388870
Hydroxypropyl-β-cyclodextrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10388870
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10388870
Marque: Thermo Scientific Acros 297560250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128446-35-5
Formule moléculaire C44H75O36
Poids moléculaire (g/mol) 1180.05
Numéro MDL MFCD16621721
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxypropyl-β-cyclodextrin
Point de fusion 278.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2% max. Residual beta-cyclodextrin (On dry substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: methanol: >330g/l (25°C),chloroform: < 10g/l (25°C),dmso: >330g/l (25°C)
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465006 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number297565000,297561000,297560250
Numéro de lotA0457310 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number297565000,297561000,297560250
Numéro de lotA0437178 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number297565000,297561000,297560250
Numéro de lotA0452550 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/04/2023 Catalog Number297565000,297561000,297560250
Numéro de lotA0394055 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number297565000,297561000,297560250
Nom du produit
Hydroxypropyl-β-cyclodextrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >