Learn More
Acide hydroxyméthanesulfinique sel de sodium hydraté85, % technique, suite jusqu5’à % de sulfite de sodium (poids sec), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11422368
Acide hydroxyméthanesulfinique sel de sodium hydraté85, % technique, suite jusqu5’à % de sulfite de sodium (poids sec), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11422368
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Code produit. 11422368
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15731.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-44-0
Formule moléculaire CH3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 118.08
Numéro MDL MFCD00040426
Clé InChI XWGJFPHUCFXLBL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxymethanesulfinate, rongalite, rongalit, aldanil, discolite, formapon, formopan, hydrolit, leptacid, leptacit
CID PubChem 23689980
SMILES [Na+].OCS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate
Point de fusion 64°C to 68°C
Notes de pourcentage du dosage Cont. jusqu’à 5 % de sulfite de sodium (poids sec)
Quantité 500 g
Beilstein 3630814
Merck Index 14,8620
Nom IUPAC sodium;hydroxyméthanesulfinate
Poids de la formule 118.09 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10196819 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2022 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
Numéro de lot10192513 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
Numéro de lot10148819 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
Numéro de lotJ5816B Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
Numéro de lot10165115 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA15731.36,A15731.0E
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt hydrate, tech 85%, cont. up to 5% sodium sulfite
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydroxymethanesulphinic acid sodium salthydrate, Sodium sulphite
Nom du produit
Acide hydroxyméthanesulfinique sel de sodium hydraté85, % technique, suite jusqu5’à % de sulfite de sodium (poids sec), Thermo Scientific Chemicals >