Learn More
Hydroxylapatite, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10110273
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-06-5
Formule moléculaire Ca5HO13P3
Poids moléculaire (g/mol) 502.31
Numéro MDL MFCD00010904
Clé InChI XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Synonyme Calcium phosphate hydroxide
Nom IUPAC Hydroxyde de pentacalcium triphosphaté
SMILES [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxylapatite
Point de fusion 1700.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Formule linéaire 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2
Merck Index 15, 3514
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 502.31
Pourcentage de pureté 35 to 40% (Ca)
Qualité Analytique
Perte par calcination 8% max. (800°C)
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Hydroxylapatite