Learn More
Chlorure d’hydroxylammonium, 99+ %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical Code produit.: 11448942
Chlorure d’hydroxylammonium, 99+ %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 11448942
500 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Code produit. 11448942
Marque: Fisher Chemical H/1950/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorure d'hydroxylammonium, +99 %, AR certifié pour l'analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5470-11-1
Formule moléculaire ClH4NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.49
Numéro MDL MFCD00051089
Clé InChI WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hciAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 443297
ChEBI CHEBI:5807
Nom IUPAC hydroxylamine hydrochloride
SMILES Cl.NO
Spécification
Point de fusion 155°C
Couleur Blanc
pH 2.5 to 3.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 69.49g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydroxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure d’hydroxylammonium, 99+ %, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >