Learn More
Chlorhydrate d’hydroxylamine, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
45.93€ - 577.88€
Identifiants chimiques
CAS | 5470-11-1 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH4NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.49 |
Numéro MDL | MFCD00051089 |
Clé InChI | WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci |
CID PubChem | 443297 |
ChEBI | CHEBI:5807 |
Nom IUPAC | Hydroxylamine ; hydrochlorure |
SMILES | Cl.NO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10361731
|
Thermo Scientific Acros
412051000 |
100 g | Flacon en plastique |
45.93€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10569472
|
Thermo Scientific Acros
412055000 |
500 g | Flacon en plastique |
162.81€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10562764
|
Thermo Scientific Acros
412050025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
577.88€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
5470-11-1 | |
69.49 | |
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N | |
443297 | |
Hydroxylamine ; hydrochlorure |
ClH4NO | |
MFCD00051089 | |
hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci | |
CHEBI:5807 | |
Cl.NO |
Specifications
Hydroxylamine hydrochloride | |
96+% | |
Blanc | |
ClH4NO | |
MFCD00051089 | |
15, 4867 | |
Solubility in water: 560g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,methanol,glycerol,propylene glycol,insoluble in cold ether | |
Cl.NO | |
69.49 | |
CHEBI:5807 | |
≥96.0% | |
Authentique |
155°C to 158°C | |
5470-11-1 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux | |
H2NOH·HCl | |
01,478; 02,217; 07,176; 09,245 | |
hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine hcl, hydroxylammonium chloride, oxammonium hydrochloride, hydroxylamine, hydrochloride, hydroxyamine hydrochloride, hydroxylamine chloride 1:1, hydroxylamine, hydrochloride 1:1, hydroxyamine hcl, oxammonium hci | |
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N | |
Hydroxylamine ; hydrochlorure | |
443297 | |
69.49 | |
Réactif ACS | |
0.05% max |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Susceptible de provoquer le canc
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protecti
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 226-798-2
missing translation for 'rtecsNumber' : NC3675000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hydroxylamine hydrochloride
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.