Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de naphtol hydroxy, sel disodique, pur
Code produit. 10465175
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165660-27-5
Formule moléculaire C20H12N2Na2O11S3
Poids moléculaire (g/mol) 600.495
Numéro MDL MFCD00004075
Clé InChI LXJHFXHZWYBBKJ-LUUCHEBKSA-N
Synonyme 2,2'-Dihydroxy-1,1'-azonaphthalene-3',4,6'-trisulfonic acid disodium salt
CID PubChem 131849366
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2,7-acide disulfonique ; sodium
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=NNC3=C4C=CC(=CC4=CC(=C3O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroxy Naphthol Blue, disodium salt
Point de fusion 274.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 598.47
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for calcium determination) passes
Couleur Bleu à violet
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux