Learn More
Acide hydroquinone-O,O'-diacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465257
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11465257
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B22645.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2245-53-6 | C10H10O6 | 226.18 g/mol
Hydroquinone-O,O'-diacetic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide hydroquinone-O,O′-diacétique est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2245-53-6
Formule moléculaire C10H10O6
Poids moléculaire (g/mol) 226.18
Numéro MDL MFCD00016816
Clé InChI DNXOCFKTVLHUMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diacetic acid, 1,4-phenylenedioxydiacetic acid, hydroquinone-o,o'-diacetic acid, 1,4-dicarboxymethoxybenzene, hydroquinone-o,o-diacetic acid, acetic acid, p-phenylenedioxy di, acetic acid, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy bis, 2-4-carboxymethoxy phenoxy acetic acid
CID PubChem 75251
Nom IUPAC 2-[4-(carboxymethoxy)phenoxy]acetic acid
SMILES OC(=O)COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 1984454
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 226.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.