Learn More
Éther hydroquinone bis(2-hydroxyéthyl), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether is used to produce 1,4-bis-(2-bromo-ethoxy)-benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther d’hydroquinone bis(2-hydroxyéthyl) est utilisé pour produire du 1,4-Bis-(2-bromo-éthoxy)-benzène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
L’éther d’hydroquinone bis(2-hydroxyéthyl) est utilisé pour produire du 1,4-Bis-(2-bromo-éthoxy)-benzène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether |
Point de fusion | 100°C to 102°C |
Quantité | 2500 g |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 198.22 |
Pourcentage de pureté | 95% |